Beskrivelse
- 100% knitted polyester that is laser cut to bond the fibers at the edges of the wipe.
- This creates a very clean nonabrasive edge that allows full utilization of the wipe surface.
- The wipe is chemical resistant and exceptionally low in particles and extractable residue making it ideal for critical cleaning.
- The wipes are laundered and packaged in an ISO Class 4 cleanroom.
- These wipes are presaturated with 70% USP grade isopropanol and 30% deionized water, presaturation greatly reduces solvent usage and reduces the VOCs associated with spraying IPA.
- Using presaturated wipes also maximizes process control and improves consistency between operators.
- The wipes are gamma irradiated and validated per AAMI Guidelines to a 10-6 SAL, so can be used in the highest grade life science cleanrooms.
- The wipes are provided in convenient and easy to use peel and reseal pouches.
- The resealable pouch with the option of a small number of wipes per pouch helps reduce waste and control saturation volume and cleanliness.
- Features & Benefits:
- Recommended for Grade A/B or ISO Class 3-8 environments
- Laundered knitted 100% polyester fabric for extremely low levels of particles and fibers
- Heatsealed edges allow full utilization of wipe surface
- Extremely low in particle and fiber generation to prevent contamination
- Small number of wipes per resealable pouch helps eliminates waste
- Presaturated wipe reduces VOC emissions and solvent use
- Resealable pouch preserves cleanliness and solvent saturation levels
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Wipe |
| Længde (engelsk) | 9 in. |
| Længde (metrisk) | 23 cm |
| Bredde (engelsk) | 9 in. |
| Bredde (metrisk) | 23 cm |
| Materiale | Polyester |
| Farve | White |
| Kanter | Heat-sealed edges |
| Dimensioner (L x B) | 9 x 9 tommer |
| Til brug med (applikation) | Process tools and other equipment |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- X400 Sterile, Polynit Heatseal wipes with 70% IPA /30% DI Water,23 x 23cm, sterile
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol