Få mere at vide
Contec™ PROSAT™ Sterile Meltblown Polypropylene LE Wipes
Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
23 x 28 cm
Beskrivelse
- Suitable for Grade A or ISO Class 5 environments
- Validated sterile wipe certified to a guaranteed low endotoxin level of <20 EU/wipe so ideal for product contact areas
- Low in particles and fibres so ideal for a variety of critical applications
Specifications
Specifications
| Produkttype | Pre-saturated Wipe |
| Materiale | Meltblown Polypropylene |
| Certificeringer/compliance | Grade A/B or ISO Class 5 environments |
| Engangs | Single-use |
| Dimensioner (L x B) | 23 x 28 cm |
| Emballagemængde | 30 Pk., 36 Pk./Cs. |
| Sterilitet | Sterile |
Safety and Handling
Signal Word
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P411-Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger °C/°F.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.