Få mere at vide
Contec™ PROSAT™ Sterile lavendotoksinservietter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17264533 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
30 x 30 cm (12 x 12 tommer)
Emballagemængde:
10 servietter/pose, tredobbelt poser
30 servietter/pose, dobbeltpose
Pakningsstørrelse:
Pakke med 550
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Emballagemængde Pakningsstørrelse
17264533 30 x 30 cm (12 x 12 tommer) 30 servietter/pose, dobbeltpose -
17254533 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) 10 servietter/pose, tredobbelt poser Pakke med 550
17274533 30 x 30 cm (12 x 12 tommer) 10 servietter/pose, tredobbelt poser -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17264533 Leverandør Contec™ Leverandørnr. PSWE0002BPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9120.00 DKK
    7525.86 DKK / Pakke med 450
    Spare 1594.14 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-02-2027
Fremstillet af 100% strikket polyester Polynit Varmforseglet og formættet med en blanding af 70 % IPA og destilleret vand til injektion af højeste kvalitet (WFI). PROSAT™ Sterile Low Endotoxin Wipes er lave i partikler og fibre til ideel brug i produktkontaktområder. Hvert parti af servietter har et garanteret endotoksinniveau på mindre end< 1 EU pr. enhed.
  • PROSAT™ Sterile™ Polynit Heatseal LE Wipes er lavet af 100% strikket polyester Polynit Varmeforsegling, formættet med en blanding af 70% isopropanol og 30% vand til injektion (WFI).
  • Hvert parti testes før frigivelse og lavt endotoksin certificeret til mindre end< 1 EU/wipe.
  • Den forseglede kantklud producerer meget lave niveauer af partikler og fibre og er ideel til brug på produktkontaktflader.
  • Hver genlukkelig pose indeholder et lille antal servietter, hvilket eliminerer spild i slutningen af en session.
  • Hver pose er individuelt pakket for nem adgang til den sterile suite.
  • Formættede servietter giver mange fordele, herunder opløsningsmiddelkontrol, reducerede flygtige organiske forbindelser (VOC'er) og øget proceskontrol og repeterbarhed.
  • Den genlukkelige pose reducerer spild.
  • PROSAT Steril Polynit Heatseal LE Wipes er valideret sterile og velegnede til brug i aseptiske suiter og de mest kritiske farmaceutiske renrum.
Funktioner og fordele:
  • Anbefales til klasse A/B eller ISO Klasse 3-8 miljøer - produktkontaktområder
  • 100% strikket polyesterstof resulterer i meget lave niveauer af partikler og fibre
  • Laserforseglede kanter reducerer fiberdannelse fra kanten af servietten
  • Garanteret endotoksin niveauer af< 1EU/enhed gør dem ideelle til produktkontaktflader
  • Lille antal servietter pr. genlukkelig pose for at eliminere spild
  • Lille fodaftryk, hængende lommer tilgængelige, så ideelle til brug i isolator- og RAB-systemer
  • Formættet serviet reducerer VOC-emissioner og brug af opløsningsmidler
  • Genlukkelig pose bevarer renlighed og opløsningsmiddelmætningsniveauer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Formættet renrumsserviet
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30 cm
Materiale Polyester
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Basisvægt 140 gsm
Konstruktion No-run interlock strik
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 30 x 30 cm (12 x 12 tommer)
Til brug med (applikation) De fleste kritiske farmaceutiske renrum
Emballagemængde 30 servietter/pose, dobbeltpose
Ply 2-ply
Mætningsopløsning 70% IPA/30% WFI, USP grad