Beskrivelse
- PROSAT™ Sterile™ Polynit Heatseal LE Wipes er lavet af 100% strikket polyester Polynit Varmeforsegling, formættet med en blanding af 70% isopropanol og 30% vand til injektion (WFI).
- Hvert parti testes før frigivelse og lavt endotoksin certificeret til mindre end< 1 EU/wipe.
- Den forseglede kantklud producerer meget lave niveauer af partikler og fibre og er ideel til brug på produktkontaktflader.
- Hver genlukkelig pose indeholder et lille antal servietter, hvilket eliminerer spild i slutningen af en session.
- Hver pose er individuelt pakket for nem adgang til den sterile suite.
- Formættede servietter giver mange fordele, herunder opløsningsmiddelkontrol, reducerede flygtige organiske forbindelser (VOC'er) og øget proceskontrol og repeterbarhed.
- Den genlukkelige pose reducerer spild.
- PROSAT Steril Polynit Heatseal LE Wipes er valideret sterile og velegnede til brug i aseptiske suiter og de mest kritiske farmaceutiske renrum.
Funktioner og fordele:
- Anbefales til klasse A/B eller ISO Klasse 3-8 miljøer - produktkontaktområder
- 100% strikket polyesterstof resulterer i meget lave niveauer af partikler og fibre
- Laserforseglede kanter reducerer fiberdannelse fra kanten af servietten
- Garanteret endotoksin niveauer af< 1EU/enhed gør dem ideelle til produktkontaktflader
- Lille antal servietter pr. genlukkelig pose for at eliminere spild
- Lille fodaftryk, hængende lommer tilgængelige, så ideelle til brug i isolator- og RAB-systemer
- Formættet serviet reducerer VOC-emissioner og brug af opløsningsmidler
- Genlukkelig pose bevarer renlighed og opløsningsmiddelmætningsniveauer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Formættet renrumsserviet |
| Længde (engelsk) | 9 tommer |
| Længde (metrisk) | 23 cm |
| Bredde (engelsk) | 9 tommer |
| Bredde (metrisk) | 23 cm |
| Materiale | Polyester |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Basisvægt | 140 gsm |
| Konstruktion | No-run interlock strik |
| Engangs | Engangsbrug |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- CONTEC PROSAT STERILE POLYNIT HEATSEAL 70/30 IPA & WFI
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol