Få mere at vide
Contec PROSAT ReFIBE servietter
Artikelnummer. 17856693 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
230 mm x 230 mm (9 tommer x 9 tommer)
9 tommer x 9 tommer. (22,9 cm x 22,9 cm)
12 x 12 tommer.
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Sterilitet
17856693 12 x 12 tommer. Steril
17846693 230 mm x 230 mm (9 tommer x 9 tommer) Ikke steril
17836693 9 tommer x 9 tommer. (22,9 cm x 22,9 cm) Steril
17817244 12 x 12 tommer. Ikke steril
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17856693 Leverandør Contec Leverandørnr. PSRF1212IRBPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6155.00 DKK
    5077.97 DKK / Pakke med 400
    Spare 1077.03 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-02-2027
Formættede servietter fremstillet af 100 % genbrugsstrikkede renrumsservietter i polyester.
  • 100 % strikket, hvidvasket genanvendt polyester giver lave niveauer af partikler og fibre
  • Slid- og kemikaliebestandig
  • Blød tekstureret serviet, der renser overflader uden at ridse dem
  • Fremstillet af 100 % genbrugsplast afleder plastik fra oceaner og lossepladser
  • Hjælper organisationen med at reducere dens miljøpåvirkning og nå dens bæredygtighedsmål
  • Formættede servietter reducerer forbruget af opløsningsmidler og VOC-emissioner
  • Sikrer ensartet mætning af hver serviet uafhængig af operatøren
  • Genanvendelig pose opretholder mætningsniveauer under hele brugen og gør det nemt at fjerne kluden
  • Laserskårne forseglede kanter forsegler fibre ved aftørringskanten, hvilket reducerer udskillelse
  • Valideret steril til en SAL på 10 -6 egnet til brug i renrum af højeste kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Servietter
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 300 mm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 300 mm
Materiale Polyester
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Basisvægt 124 gsm
Konstruktion Interlock strik, no-run
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 12 x 12 tommer.
Sterilitet Steril
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Contec IPA Wipes
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i