Få mere at vide
Contec PROSAT ReFIBE servietter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17846693 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
230 mm x 230 mm (9 tommer x 9 tommer)
9 tommer x 9 tommer. (22,9 cm x 22,9 cm)
12 x 12 tommer.
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Sterilitet
17846693 230 mm x 230 mm (9 tommer x 9 tommer) Ikke steril
17836693 9 tommer x 9 tommer. (22,9 cm x 22,9 cm) Steril
17856693 12 x 12 tommer. Steril
17817244 12 x 12 tommer. Ikke steril
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17846693 Leverandør Contec Leverandørnr. PSRF99BPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3185.00 DKK
    2622.95 DKK / Pakke med 600
    Spare 562.05 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Formættede servietter fremstillet af 100 % genbrugsstrikkede renrumsservietter i polyester.
  • 100 % strikket, hvidvasket genanvendt polyester giver lave niveauer af partikler og fibre
  • Slid- og kemikaliebestandig
  • Blød tekstureret serviet, der renser overflader uden at ridse dem
  • Fremstillet af 100 % genbrugsplast afleder plastik fra oceaner og lossepladser
  • Hjælper organisationen med at reducere dens miljøpåvirkning og nå dens bæredygtighedsmål
  • Formættede servietter reducerer forbruget af opløsningsmidler og VOC-emissioner
  • Sikrer ensartet mætning af hver serviet uafhængig af operatøren
  • Genanvendelig pose opretholder mætningsniveauer under hele brugen og gør det nemt at fjerne kluden
  • Laserskårne forseglede kanter forsegler fibre ved aftørringskanten, hvilket reducerer udskillelse
  • Valideret steril til en SAL på 10 -6 egnet til brug i renrum af højeste kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Servietter
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 230 mm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 230 mm
Materiale Polyester
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Basisvægt 124 gsm
Konstruktion Interlock strik, no-run
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 230 mm x 230 mm (9 tommer x 9 tommer)