Få mere at vide
Contec PROSAT ReFIBE servietter
Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
230 mm x 230 mm (9 tommer x 9 tommer)
9 tommer x 9 tommer. (22,9 cm x 22,9 cm)
12 x 12 tommer.
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Beskrivelse
- 100 % strikket, hvidvasket genanvendt polyester giver lave niveauer af partikler og fibre
- Slid- og kemikaliebestandig
- Blød tekstureret serviet, der renser overflader uden at ridse dem
- Fremstillet af 100 % genbrugsplast afleder plastik fra oceaner og lossepladser
- Hjælper organisationen med at reducere dens miljøpåvirkning og nå dens bæredygtighedsmål
- Formættede servietter reducerer forbruget af opløsningsmidler og VOC-emissioner
- Sikrer ensartet mætning af hver serviet uafhængig af operatøren
- Genanvendelig pose opretholder mætningsniveauer under hele brugen og gør det nemt at fjerne kluden
- Laserskårne forseglede kanter forsegler fibre ved aftørringskanten, hvilket reducerer udskillelse
- Valideret steril til en SAL på 10 -6 egnet til brug i renrum af højeste kvalitet
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Servietter |
| Længde (engelsk) | 9 tommer |
| Længde (metrisk) | 230 mm |
| Bredde (engelsk) | 9 tommer |
| Bredde (metrisk) | 230 mm |
| Materiale | Polyester |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Basisvægt | 124 gsm |
| Konstruktion | Interlock strik, no-run |
| Engangs | Engangsbrug |
| Vis mere |