Description
- 100 % strikket, hvidvasket genanvendt polyester giver lave niveauer af partikler og fibre
- Slid- og kemikaliebestandig
- Blød tekstureret serviet, der renser overflader uden at ridse dem
- Fremstillet af 100 % genbrugsplast afleder plastik fra oceaner og lossepladser
- Hjælper organisationen med at reducere dens miljøpåvirkning og nå dens bæredygtighedsmål
- Formættede servietter reducerer forbruget af opløsningsmidler og VOC-emissioner
- Sikrer ensartet mætning af hver serviet uafhængig af operatøren
- Genanvendelig pose opretholder mætningsniveauer under hele brugen og gør det nemt at fjerne kluden
- Laserskårne forseglede kanter forsegler fibre ved aftørringskanten, hvilket reducerer udskillelse
- Valideret steril til en SAL på 10 -6 egnet til brug i renrum af højeste kvalitet
Specifications
Specifications
| Produkttype | Servietter |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Bredde (metrisk) | 300 mm |
| Materiale | Polyester |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Basisvægt | 124 gsm |
| Konstruktion | Interlock Strik, No-run |
| Engangs | Engangsbrug |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- X400 Wipes Prosat ReFIBE 70%/30% IPA/DI
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol