Få mere at vide
Contec™ PROSAT™ QuickTask Moppe - Formættet med 70% IPA, 30% DI-vand
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7250216 Shop alle Contec produkter
Model-:
PSTA0021
PSTA0022, bestrålet
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Artikelnummer. 17800194
Brand: Contec™ PSTA0022BPR
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mopper formættet med USP Kvalitets IPA giver sammenhæng mellem operatører og eliminerer behovet for at tage ekstra rengøringsopløsning og separate mopper og spande ind i et rum. Formættede mopper giver mulighed for målrettet påføring af IPA på overflader. De eliminerer risikoen for spild af brændbar væske og reducerer IPA-brug og VOC'er.
De PROSAT™ QuickTask™ moppesystem giver en ensartet og praktisk mulighed, når du bruger IPA til at rense eller fjerne rester. Hver moppe er formættet med en konsistent mængde på 70 % USP isopropylalkohol, hvilket eliminerer behovet for yderligere tilbehør såsom skovlsystemer eller vridemaskiner. Disse mopper er pakket i en praktisk, let at rive pose. Systemet har en overflade af 100 % polyester og genererer lave niveauer af partikler og fibre. Brug af denne moppe med QuickTask™ ramme og QuickConnect™ håndtaget gør det til et ergonomisk alternativ til håndtørring med IPA formættede servietter. Dette system er ideelt til skylning efter påføring af desinfektionsmidler på lofter, vægge og gulve, eller til at fjerne indtørrede rester fra overflader. De PROSAT QuickTask™ moppesystem er tilgængeligt bestrålet til brug i klasse B til D renrum.
IPA formættet QuickTask™ mop
  • 100 % 2-lags polyesterbeklædte moppehoveder frigiver lave niveauer af partikler og fibre
  • Fås bestrålet, hvilket gør den ideel til brug i klasse B renrum
  • Emballagen er en praktisk pose, der er nem at rive af
  • Et lille antal mopper pr. pakke begrænser overskydende spild, hvilket gør den ideel til mindre miljøer
Emballage:
Pakket i ydre poser af polyethylen for at forenkle produktoverførsel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mop
Model- PSTA0022, bestrålet
Længde (engelsk) 16 tommer
Sterilitet Steril
Længde (metrisk) 41 cm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bredde (metrisk) 13 cm
Bredde (engelsk) 5 tommer
Engangs Engangsbrug
Farvekodet Nej
Materiale Polyester
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Contec IPA Wipes
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Propan-2-ol