Description
De PROSAT™ QuickTask™ moppesystem giver en ensartet og praktisk mulighed, når du bruger IPA til at rense eller fjerne rester. Hver moppe er formættet med en konsistent mængde på 70 % USP isopropylalkohol, hvilket eliminerer behovet for yderligere tilbehør såsom skovlsystemer eller vridemaskiner. Disse mopper er pakket i en praktisk, let at rive pose. Systemet har en overflade af 100 % polyester og genererer lave niveauer af partikler og fibre. Brug af denne moppe med QuickTask™ ramme og QuickConnect™ håndtaget gør det til et ergonomisk alternativ til håndtørring med IPA formættede servietter. Dette system er ideelt til skylning efter påføring af desinfektionsmidler på lofter, vægge og gulve, eller til at fjerne indtørrede rester fra overflader. De PROSAT QuickTask™ moppesystem er tilgængeligt bestrålet til brug i klasse B til D renrum.
IPA formættet QuickTask™ mop
- 100 % 2-lags polyesterbeklædte moppehoveder frigiver lave niveauer af partikler og fibre
- Fås bestrålet, hvilket gør den ideel til brug i klasse B renrum
- Emballagen er en praktisk pose, der er nem at rive af
- Et lille antal mopper pr. pakke begrænser overskydende spild, hvilket gør den ideel til mindre miljøer
Emballage:
Pakket i ydre poser af polyethylen for at forenkle produktoverførsel.
Specifications
Specifications
| Produkttype | Moppehoved |
| Model- | PSTA0021 |
| Længde (engelsk) | 16 tommer |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (metrisk) | 41 cm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Bredde (metrisk) | 13 cm |
| Bredde (engelsk) | 5 tommer |
| Engangs | Engangsbrug |
| Farvekodet | Nej |
| Show More |