Beskrivelse
- Formættet med IPA og DI vandblandinger i flade, genlukkelige poser individuelt lotnummereret for sporbarhed
- Disse specialdesignede poser bevarer renlighed og opløsningsmiddelmætningsniveauer
- Opløsningsmiddelblanding opfylder SEMI-specifikationer for metaller og forurenende stoffer
- ISO Klasse 5 kompatibel
- 30 servietter/pose, 50 poser/etui
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Formættet serviet |
| Længde (engelsk) | 9 tommer |
| Længde (metrisk) | 23 cm |
| Bredde (engelsk) | 11 tommer |
| Bredde (metrisk) | 28 cm |
| Materiale | Polypropylen |
| Certificeringer/compliance | ISO Klasse 5, SEMI for metaller/forurenende stoffer |
| Engangs | Engangsbrug |
| Dimensioner (L x B) | 23 x 28 cm (9 x 11 tommer) |
| Til brug med (applikation) | Ideel til rutinemæssig rengøring og aftørring af instrumenter og udstyr |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- CONTEC PROSAT MBPP WITH 70% IPA
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol