Få mere at vide
Contec™ PROSAT™ Formættede nonwoven servietter, kvartfold
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-9514001 Shop alle Contec produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Artikelnummer. 17204523
Brand: Contec™ PSLPP7030BPR
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug disse servietter til at rengøre arbejdsborde med laminar flow, renrumsoverflade og udstyr. Contec™ PROSAT™ Formættede ikke-vævede servietter har et opgavespecifikt mætningsniveau for det opløsningsmiddel eller desinfektionsmiddel, der kræves for at udføre arbejdet.
  • Aftør substrat designet til påføringen
  • Kompatibel med ISO Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5) miljøer
  • Ideel til aftørring af artikler inden passage
  • Fremstillet af smelteblæst polypropylen eller cellulose/polyester
  • Effektiv og praktisk til aftørring af procesværktøj og andet udstyr
  • Vælg spunlaced 100 % polyester viskere for forbedret renlighed, smelteblæste polypropylen servietter for forbedret holdbarhed eller økonomiske hydroentangled polyester/cellulose viskere
  • Opløsningsmiddelblanding opfylder SEMI-specifikationer for metaller og forurenende stoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Desinfektionsservietter
Længde (engelsk) 17 tommer
Længde (metrisk) 43 cm
Bredde (engelsk) 16 tommer
Bredde (metrisk) 40.6 cm
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO Klasse 5, godkendt til overensstemmelse med kravene i EU's biocidforordning (BPR )
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 43 x 41 cm (17 x 16 tommer)
Til brug med (applikation) Til indvendige overflader af procesværktøjer, overfladebehandling, fremstillingsprocesser
Til brug med (udstyr) Procesværktøj og andet udstyr
Emballagemængde 50 servietter/pose
Ply 1-ply
Mætningsopløsning 70% IPA/30% DI vand
Sterilitet Ikke steril
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.