Få mere at vide
Contec™ PROSAT™ Formættede nonwoven servietter
BIOPHARMA
Brug disse servietter til at rengøre arbejdsborde med laminar flow, renrumsoverflade og udstyr. PROSAT™ Formættede ikke-vævede servietter har et opgavespecifikt mætningsniveau for det opløsningsmiddel eller desinfektionsmiddel, der kræves for at udføre arbejdet.
Brand:  Contec™ PSPP0039
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15823424
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Brug disse servietter til at rengøre arbejdsborde med laminar flow, renrumsoverflade og udstyr. Contec™ PROSAT™ Formættede ikke-vævede servietter har et opgavespecifikt mætningsniveau for det opløsningsmiddel eller desinfektionsmiddel, der kræves for at udføre arbejdet.
  • Wipe substrate designed for the application
  • Compatible with ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3.5) environments
  • Ideal for wiping articles prior to pass through
  • Made of meltblown polypropylene or cellulose/polyester
  • Effective and convenient for wipe-downs of process tools and other equipment
  • Choose spunlaced 100% polyester wipers for improved cleanliness, meltblown polypropylene wipes for improved durability, or economical hydroentangled polyester/cellulose wipers
  • Solvent blend meets SEMI specifications for metals and contaminants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Pre-saturated Wipe
28 cm
23 cm
Not Autoclavable
Single-use
For interior surfaces of process tools, surface preparation, manufacturing processes
1800 Wipes/Cs.
70% IPA, 30% DI Water
11 in.
11 in.
Polypropylene
ISO Class 5
28 x 23 cm (11 x 9 in.)
Process tools and other equipment
1-ply
Non-sterile
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Vis mere
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
2 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer838626-0-0-1 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato22/07/2021 KatalognummerPSPP0039
Partinummer825674-0-0-1 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato04/06/2021 KatalognummerPSPP0039
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Contec™ PROSAT™ Formættede nonwoven servietter > Dimensions (L x W): 28 x 23 cm (11 x 9 in.), Material: Polypropylene, Saturation Solution: 70% IPA, 30% DI Water, Quantity: 1800 Wipes/Cs.