Få mere at vide
Contec™ PROSAT™ Formættet strikket Polynit Servietter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17274523 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
10 x 10 cm (4 x 4 tommer)
23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
30 x 30 cm (12 x 12 tommer)
Mætningsopløsning:
70% IPA, 30% DI-vand
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballagemængde:
20 servietter/pose, 20 poser/Cs. (fladt stablet)
20 servietter/pose, 24 poser/Cs. (foldet)
20 servietter/pose, 64 poser/Cs.
20/Pk., 1 Pk./OB1, 5 OB1/OB2, 8 OB2/Cs.
20/Pk., 5 Pk./OB1, 1 OB1/OB2, 8 OB2/Cs.
30 servietter/pose, 20 poser/Cs.
30 servietter/pose, 30 poser/Cs. (fladt stablet)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 160
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Mætningsopløsning Sterilitet Emballagemængde unitSize
17274523 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) 70% IPA, 30% DI-vand Steril 20 servietter/pose, 24 poser/Cs. (foldet) -
17294513 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) 70% IPA, 30% DI-vand Ikke steril 30 servietter/pose, 30 poser/Cs. (fladt stablet) -
17224533 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) 70% IPA, 30% DI-vand Steril 20/Pk., 5 Pk./OB1, 1 OB1/OB2, 8 OB2/Cs. -
17234533 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) 70% IPA, 30% DI-vand Steril 20/Pk., 1 Pk./OB1, 5 OB1/OB2, 8 OB2/Cs. -
17244533 30 x 30 cm (12 x 12 tommer) 70% IPA, 30% DI-vand Steril 20 servietter/pose, 20 poser/Cs. (fladt stablet) -
16585274 10 x 10 cm (4 x 4 tommer) 70% IPA, 30% DI-vand Steril 20 servietter/pose, 64 poser/Cs. Pakke med 160
16459579 30 x 30 cm (12 x 12 tommer) 70% IPA, 30% DI-vand Ikke steril 30 servietter/pose, 20 poser/Cs. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17274523 Leverandør Contec™ Leverandørnr. PSCS0009BPR
Rengør overflader og udstyr i kritiske miljøer, hvor der er brug for aggressive opløsningsmidler. De PROSAT™ Formættet strikket Polynit Servietter er forfugtede polyesterservietter til almindelig rengøring.
Rengør overflader og udstyr i kritiske miljøer, hvor der er brug for aggressive opløsningsmidler. De Contec™ PROSAT™ Formættet strikket Polynit Servietter er forfugtede polyesterservietter til almindelig rengøring. Servietter er tekstureret med en no-run interlock-strik for god opløsningsmiddelabsorptionsevne, slidstyrke og kemikalieresistens.
  • Ideel til applikationer, hvor der er behov for store mængder servietter eller aggressive opløsningsmidler til aftørring af overflader og udstyr.
  • Fås med både 100% Semi Grade IPA og 70% USP Kvalitet IPA, 30% DI vand.
  • Ekstremt lav i partikel- og fibergenerering.
  • Blød, ikke-slibende tekstureret serviet renser uden at ridse.
1916560:
  • Forfugtede polyesterservietter er designet til almindelig rengøring i ISO Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5) miljøer.
  • Ideel til aftørring af udvendige produktoverflader og rengøring af de indvendige overflader af procesværktøjer eller andet udstyr.
19165631, 19160965, 19038564:
  • Standardvægtservietter er lavet af 100 % tekstureret polyester med no-run interlock-strik for god opløsningsmiddeloptagelse, slidstyrke og kemisk modstandsdygtighed.
  • Varmforseglet og mættet med forskellige blandinger af isopropylalkohol og deioniseret vand.
  • Lavt indhold af partikler og ekstraherbare materialer.
  • Vasket og pakket i en ISO Klasse 4 (FED-STD-209E Klasse 10/M2.5) renrum.
19038565, 19033771, 19120816, 19120817, 19047635:
  • Sterile servietter er valideret sterile til 10-6 Sterility Assurance-niveau i overensstemmelse med AAMI/ISO 11137 Metode 1 retningslinjer for sterilisering af medicinsk udstyr.
  • Steril PROSAT™ Strikket Polynit Servietter er bekvemt pakket til brug i sterile kerneområder og er ideelle til aftørring af artikler før gennemløb og miljømæssig rengøring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Formættet serviet
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 23 cm
Materiale Polyester
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Basisvægt 140 gsm
Konstruktion No-run pique strik
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
Til brug med (applikation) Rengøring og aftørring i renrumsmiljøer
Emballagemængde 20 servietter/pose, 24 poser/Cs. (foldet)
Ply 1-ply
Mætningsopløsning 70% IPA, 30% DI-vand
Sterilitet Steril
Grad USP