Få mere at vide
Contec™ PROSAT™ Formættet strikket Polynit Servietter
Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
10 x 10 cm (4 x 4 tommer)
15 x 23 cm (6 x 9 tommer)
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
30 x 30 cm (12 x 12 in.)
30 x 30 cm (12 x 12 tommer)
Mætningsopløsning:
70% IPA, 30% DI Water
70% IPA, 30% DI-vand
70% IPA, 30% destilleret vand
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Sterile
Emballagemængde:
20 Wipes/Pouch, 20 Pouches/Cs.
20 Wipes/Pouch, 24 Pouches/Cs.
20 Wipes/Pouch, 40 Pouches/Cs.
20 Wipes/Pouch, 40 Pouches/Cs. (Half-folded)
20 servietter/pose, 20 poser/Cs. (fladt stablet)
20 servietter/pose, 24 poser/Cs. (foldet)
20 servietter/pose, 64 poser/Cs.
20 vådservietter/pose, 40 poser/æsker
20/Pk., 1 Pk./OB1, 5 OB1/OB2, 8 OB2/Cs.
20/Pk., 5 Pk./OB1, 1 OB1/OB2, 8 OB2/Cs.
30 servietter/pose, 20 poser/Cs.
30 servietter/pose, 30 poser/Cs. (fladt stablet)
30/pose, 20 poser/æsker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 160
Pakke med 400
Pakke med 480
Pakke med 600
Pakke med 800
Beskrivelse
Rengør overflader og udstyr i kritiske miljøer, hvor der er brug for aggressive opløsningsmidler. De Contec™ PROSAT™ Formættet strikket Polynit Servietter er forfugtede polyesterservietter til almindelig rengøring. Servietter er tekstureret med en no-run interlock-strik for god opløsningsmiddelabsorptionsevne, slidstyrke og kemikalieresistens.
- Ideel til applikationer, hvor der er behov for store mængder servietter eller aggressive opløsningsmidler til aftørring af overflader og udstyr.
- Fås med både 100% Semi Grade IPA og 70% USP Kvalitet IPA, 30% DI vand.
- Ekstremt lav i partikel- og fibergenerering.
- Blød, ikke-slibende tekstureret serviet renser uden at ridse.
- Forfugtede polyesterservietter er designet til almindelig rengøring i ISO Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5) miljøer.
- Ideel til aftørring af udvendige produktoverflader og rengøring af de indvendige overflader af procesværktøjer eller andet udstyr.
- Standardvægtservietter er lavet af 100 % tekstureret polyester med no-run interlock-strik for god opløsningsmiddeloptagelse, slidstyrke og kemisk modstandsdygtighed.
- Varmforseglet og mættet med forskellige blandinger af isopropylalkohol og deioniseret vand.
- Lavt indhold af partikler og ekstraherbare materialer.
- Vasket og pakket i en ISO Klasse 4 (FED-STD-209E Klasse 10/M2.5) renrum.
- Sterile servietter er valideret sterile til 10-6 Sterility Assurance-niveau i overensstemmelse med AAMI/ISO 11137 Metode 1 retningslinjer for sterilisering af medicinsk udstyr.
- Steril PROSAT™ Strikket Polynit Servietter er bekvemt pakket til brug i sterile kerneområder og er ideelle til aftørring af artikler før gennemløb og miljømæssig rengøring.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Formættet serviet |
| Længde (engelsk) | 9 tommer |
| Længde (metrisk) | 23 cm |
| Bredde (engelsk) | 9 tommer |
| Bredde (metrisk) | 23 cm |
| Materiale | Polyester |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Basisvægt | 140 gsm |
| Konstruktion | No-run pique strik |
| Engangs | Engangsbrug |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .