Beskrivelse
Rengør overflader og udstyr i kritiske miljøer, hvor der er brug for aggressive opløsningsmidler. De Contec™ PROSAT™ Formættet strikket Polynit Servietter er forfugtede polyesterservietter til almindelig rengøring. Servietter er tekstureret med en no-run interlock-strik for god opløsningsmiddelabsorptionsevne, slidstyrke og kemikalieresistens.
- Ideel til applikationer, hvor der er behov for store mængder servietter eller aggressive opløsningsmidler til aftørring af overflader og udstyr.
- Fås med både 100% Semi Grade IPA og 70% USP Kvalitet IPA, 30% DI vand.
- Ekstremt lav i partikel- og fibergenerering.
- Blød, ikke-slibende tekstureret serviet renser uden at ridse.
- Forfugtede polyesterservietter er designet til almindelig rengøring i ISO Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5) miljøer.
- Ideel til aftørring af udvendige produktoverflader og rengøring af de indvendige overflader af procesværktøjer eller andet udstyr.
- Standardvægtservietter er lavet af 100 % tekstureret polyester med no-run interlock-strik for god opløsningsmiddeloptagelse, slidstyrke og kemisk modstandsdygtighed.
- Varmforseglet og mættet med forskellige blandinger af isopropylalkohol og deioniseret vand.
- Lavt indhold af partikler og ekstraherbare materialer.
- Vasket og pakket i en ISO Klasse 4 (FED-STD-209E Klasse 10/M2.5) renrum.
- Sterile servietter er valideret sterile til 10-6 Sterility Assurance-niveau i overensstemmelse med AAMI/ISO 11137 Metode 1 retningslinjer for sterilisering af medicinsk udstyr.
- Steril PROSAT™ Strikket Polynit Servietter er bekvemt pakket til brug i sterile kerneområder og er ideelle til aftørring af artikler før gennemløb og miljømæssig rengøring.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Formættet serviet |
| Længde (engelsk) | 9 tommer |
| Længde (metrisk) | 23 cm |
| Bredde (engelsk) | 9 tommer |
| Bredde (metrisk) | 23 cm |
| Materiale | Polyester |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Basisvægt | 140 gsm |
| Konstruktion | No-run pique strik |
| Engangs | Engangsbrug |
| Vis mere |