Få mere at vide
Contec™ PROSAT™ Formættet strikket Polynit Servietter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16459579 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
10 x 10 cm (4 x 4 tommer)
23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
30 x 30 cm (12 x 12 tommer)
Mætningsopløsning:
70% IPA, 30% DI-vand
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballagemængde:
20 servietter/pose, 20 poser/Cs. (fladt stablet)
20 servietter/pose, 24 poser/Cs. (foldet)
20 servietter/pose, 64 poser/Cs.
20/Pk., 1 Pk./OB1, 5 OB1/OB2, 8 OB2/Cs.
20/Pk., 5 Pk./OB1, 1 OB1/OB2, 8 OB2/Cs.
30 servietter/pose, 20 poser/Cs.
30 servietter/pose, 30 poser/Cs. (fladt stablet)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 160
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Mætningsopløsning Sterilitet Emballagemængde Pakningsstørrelse
16459579 30 x 30 cm (12 x 12 tommer) 70% IPA, 30% DI-vand Ikke steril 30 servietter/pose, 20 poser/Cs. -
17274523 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) 70% IPA, 30% DI-vand Steril 20 servietter/pose, 24 poser/Cs. (foldet) -
17294513 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) 70% IPA, 30% DI-vand Ikke steril 30 servietter/pose, 30 poser/Cs. (fladt stablet) -
17224533 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) 70% IPA, 30% DI-vand Steril 20/Pk., 5 Pk./OB1, 1 OB1/OB2, 8 OB2/Cs. -
17234533 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) 70% IPA, 30% DI-vand Steril 20/Pk., 1 Pk./OB1, 5 OB1/OB2, 8 OB2/Cs. -
17244533 30 x 30 cm (12 x 12 tommer) 70% IPA, 30% DI-vand Steril 20 servietter/pose, 20 poser/Cs. (fladt stablet) -
16585274 10 x 10 cm (4 x 4 tommer) 70% IPA, 30% DI-vand Steril 20 servietter/pose, 64 poser/Cs. Pakke med 160
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16459579 Leverandør Contec™ Leverandørnr. PSPS0047
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5980.00 DKK
    4933.88 DKK / Pakke med 600
    Spare 1046.12 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rengør overflader og udstyr i kritiske miljøer, hvor der er brug for aggressive opløsningsmidler. De PROSAT™ Formættet strikket Polynit Servietter er forfugtede polyesterservietter til almindelig rengøring.
Rengør overflader og udstyr i kritiske miljøer, hvor der er brug for aggressive opløsningsmidler. De Contec™ PROSAT™ Formættet strikket Polynit Servietter er forfugtede polyesterservietter til almindelig rengøring. Servietter er tekstureret med en no-run interlock-strik for god opløsningsmiddelabsorptionsevne, slidstyrke og kemikalieresistens.
  • Ideel til applikationer, hvor der er behov for store mængder servietter eller aggressive opløsningsmidler til aftørring af overflader og udstyr.
  • Fås med både 100% Semi Grade IPA og 70% USP Kvalitet IPA, 30% DI vand.
  • Ekstremt lav i partikel- og fibergenerering.
  • Blød, ikke-slibende tekstureret serviet renser uden at ridse.
1916560:
  • Forfugtede polyesterservietter er designet til almindelig rengøring i ISO Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5) miljøer.
  • Ideel til aftørring af udvendige produktoverflader og rengøring af de indvendige overflader af procesværktøjer eller andet udstyr.
19165631, 19160965, 19038564:
  • Standardvægtservietter er lavet af 100 % tekstureret polyester med no-run interlock-strik for god opløsningsmiddeloptagelse, slidstyrke og kemisk modstandsdygtighed.
  • Varmforseglet og mættet med forskellige blandinger af isopropylalkohol og deioniseret vand.
  • Lavt indhold af partikler og ekstraherbare materialer.
  • Vasket og pakket i en ISO Klasse 4 (FED-STD-209E Klasse 10/M2.5) renrum.
19038565, 19033771, 19120816, 19120817, 19047635:
  • Sterile servietter er valideret sterile til 10-6 Sterility Assurance-niveau i overensstemmelse med AAMI/ISO 11137 Metode 1 retningslinjer for sterilisering af medicinsk udstyr.
  • Steril PROSAT™ Strikket Polynit Servietter er bekvemt pakket til brug i sterile kerneområder og er ideelle til aftørring af artikler før gennemløb og miljømæssig rengøring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Formættet serviet
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30 cm
Materiale Polyester
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Basisvægt 140 gsm
Konstruktion No-run pique strik
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 30 x 30 cm (12 x 12 tommer)
Til brug med (applikation) Rengøring og aftørring i renrumsmiljøer
Emballagemængde 30 servietter/pose, 20 poser/Cs.
Ply 1-ply
Mætningsopløsning 70% IPA, 30% DI-vand
Sterilitet Ikke steril
Grad USP