Få mere at vide
Contec™ PROSAT™ Formættet strikket Polynit Servietter
Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
10 x 10 cm (4 x 4 tommer)
15 x 23 cm (6 x 9 tommer)
23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
30 x 30 cm (12 x 12 tommer)
Mætningsopløsning:
70% IPA, 30% DI-vand
70% IPA, 30% destilleret vand
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballagemængde:
20 servietter/pose, 20 poser/Cs. (fladt stablet)
20 servietter/pose, 24 poser/Cs. (foldet)
20 servietter/pose, 64 poser/Cs.
20 vådservietter/pose, 20 poser/æsker
20 vådservietter/pose, 24 poser/æsker
20 vådservietter/pose, 40 poser/æsker
20 vådservietter/pose, 40 poser/æsker (Halvfoldet)
20/Pk., 1 Pk./OB1, 5 OB1/OB2, 8 OB2/Cs.
20/Pk., 5 Pk./OB1, 1 OB1/OB2, 8 OB2/Cs.
30 servietter/pose, 20 poser/Cs.
30 servietter/pose, 30 poser/Cs. (fladt stablet)
30/pose, 20 poser/æsker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 160
Pakke med 400
Pakke med 480
Pakke med 600
Pakke med 800
Beskrivelse
Rengør overflader og udstyr i kritiske miljøer, hvor der er brug for aggressive opløsningsmidler. De Contec™ PROSAT™ Formættet strikket Polynit Servietter er forfugtede polyesterservietter til almindelig rengøring. Servietter er tekstureret med en no-run interlock-strik for god opløsningsmiddelabsorptionsevne, slidstyrke og kemikalieresistens.
- Ideal for applications where large quantities of wipes or aggressive solvents are needed for wiping surfaces and equipment.
- Available with both 100% Semi Grade IPA and 70% USP Grade IPA, 30% DI Water.
- Extremely low in particle and fiber generation.
- Soft, non-abrasive textured wipe cleans without scratching.
- Premoistened polyester wipes are designed for general-purpose cleaning in ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3.5) environments.
- Ideal for wiping exterior product surfaces and cleaning the interior surfaces of process tools or other equipment.
- Standard weight wipes are made of 100% textured polyester with no-run interlock knit for good solvent sorbency, abrasion resistance, and chemical resistance.
- Heatsealed and saturated with various blends of isopropyl alcohol and deionized water.
- Low in particles and extractables.
- Laundered and packaged in an ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2.5) cleanroom.
- Sterile wipes are Validated Sterile to 10-6 Sterility Assurance level in accordance with AAMI/ISO 11137 Method 1 Guidelines for the sterilization of medical devices.
- Sterile PROSAT™ Knitted Polynit Wipes are conveniently packaged for use in sterile core areas and are ideal for wiping articles prior to pass-through and environmental cleaning.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Pre-saturated Wipe |
| Længde (engelsk) | 12 in. |
| Længde (metrisk) | 30 cm |
| Bredde (engelsk) | 12 in. |
| Bredde (metrisk) | 30 cm |
| Materiale | Polyester |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Basisvægt | 140 gsm |
| Konstruktion | No-run pique knit |
| Engangs | Single-use |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Indeholder: propan-2-ol