Få mere at vide
Contec™ PROSAT™ Formættet strikket Polynit Servietter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15187915 Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
10 x 10 cm (4 x 4 tommer)
15 x 23 cm (6 x 9 tommer)
23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
30 x 30 cm (12 x 12 tommer)
Mætningsopløsning:
70% IPA, 30% DI-vand
70% IPA, 30% destilleret vand
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballagemængde:
20 servietter/pose, 20 poser/Cs. (fladt stablet)
20 servietter/pose, 24 poser/Cs. (foldet)
20 servietter/pose, 64 poser/Cs.
20 vådservietter/pose, 20 poser/æsker
20 vådservietter/pose, 24 poser/æsker
20 vådservietter/pose, 40 poser/æsker
20 vådservietter/pose, 40 poser/æsker (Halvfoldet)
20/Pk., 1 Pk./OB1, 5 OB1/OB2, 8 OB2/Cs.
20/Pk., 5 Pk./OB1, 1 OB1/OB2, 8 OB2/Cs.
30 servietter/pose, 20 poser/Cs.
30 servietter/pose, 30 poser/Cs. (fladt stablet)
30/pose, 20 poser/æsker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 160
Pakke med 400
Pakke med 480
Pakke med 600
Pakke med 800
Artikelnummer. 15187915
Brand: Contec™ PSPS0073
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rengør overflader og udstyr i kritiske miljøer, hvor der er brug for aggressive opløsningsmidler. De PROSAT™ Formættet strikket Polynit Servietter er forfugtede polyesterservietter til almindelig rengøring.
Rengør overflader og udstyr i kritiske miljøer, hvor der er brug for aggressive opløsningsmidler. De Contec™ PROSAT™ Formættet strikket Polynit Servietter er forfugtede polyesterservietter til almindelig rengøring. Servietter er tekstureret med en no-run interlock-strik for god opløsningsmiddelabsorptionsevne, slidstyrke og kemikalieresistens.
  • Ideal for applications where large quantities of wipes or aggressive solvents are needed for wiping surfaces and equipment.
  • Available with both 100% Semi Grade IPA and 70% USP Grade IPA, 30% DI Water.
  • Extremely low in particle and fiber generation.
  • Soft, non-abrasive textured wipe cleans without scratching.
1916560:
  • Premoistened polyester wipes are designed for general-purpose cleaning in ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3.5) environments.
  • Ideal for wiping exterior product surfaces and cleaning the interior surfaces of process tools or other equipment.
19165631, 19160965, 19038564:
  • Standard weight wipes are made of 100% textured polyester with no-run interlock knit for good solvent sorbency, abrasion resistance, and chemical resistance.
  • Heatsealed and saturated with various blends of isopropyl alcohol and deionized water.
  • Low in particles and extractables.
  • Laundered and packaged in an ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2.5) cleanroom.
19038565, 19033771, 19120816, 19120817, 19047635:
  • Sterile wipes are Validated Sterile to 10-6 Sterility Assurance level in accordance with AAMI/ISO 11137 Method 1 Guidelines for the sterilization of medical devices.
  • Sterile PROSAT™ Knitted Polynit Wipes are conveniently packaged for use in sterile core areas and are ideal for wiping articles prior to pass-through and environmental cleaning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Pre-saturated Wipe
Længde (engelsk) 6 in.
Længde (metrisk) 15 cm
Bredde (engelsk) 9 in.
Bredde (metrisk) 23 cm
Materiale Polyester
Autoklaverbar Not Autoclavable
Basisvægt 140 gsm
Konstruktion No-run pique knit
Engangs Single-use
Dimensioner (L x B) 15 x 23 cm (6 x 9 tommer)
Til brug med (applikation) Cleaning and wiping in cleanroom environments
Emballagemængde 30/pose, 20 poser/æsker
Ply 1-ply
Mætningsopløsning 70% IPA, 30% destilleret vand
Sterilitet Steril
Grad USP