Få mere at vide
Invitrogen™ ProQuantum™ Software v1.1
Artikelnummer. p-7180488
Mængde:
1 licensnøgle
5 licensnøgler
Artikelnummer. 16595651
Brand: Invitrogen™ A43594
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gør det muligt at analysere ProQuantum højfølsomme immunoassayresultater opnået fra ethvert qPCR-instrument.
ProQuantum Software giver dig mulighed for at analysere ProQuantum højfølsomme immunoassayresultater opnået fra ethvert qPCR-instrument. Analysefunktionerne omfatter standardkurvekvalificering med indbygget outlier-detektion, interpolation af ukendte prøver til kvantificering og gruppevis statistisk analyse. Trin-for-trin vejledning gives til forberedelse af en analysekørsel, herunder opsætning af standardkurve og pladelayout for 96- eller 384-brønds plader.
Praktisk opsætningsguide for at minimere fejl -automatiske beregninger til standardkurve seriel fortyndingsopsætning
Indbygget statistisk sammenligning —sammenlign nemt kontroller og behandlingsgrupper
Eksportfunktioner ―visning resulterer i Excel og PDF, eller bekvemt formateret til GraphPad Prism
ProQuantum Software består af to moduler: Opret eksperiment og importer og se resultater.
• Opret eksperiment giver dig mulighed for at opsætte en standardkurve, oprette et pladelayout og tildele beskrivelser og grupper til individuelle prøvebrønde
• Importer og se resultater giver dig mulighed for at importere eksperimentelle data justeret til at passe til standardkurven på en 4PL eller 5PL vægtet regressionsalgoritme, interpolere ukendte proteinkoncentrationer, se varmekort, udføre gruppevise sammenligninger og eksportere dataene
ProQuantum Software er kompatibel med alle ProQuantum immunoassay-sæt og med det hele Applied Biosystems qPCR-instrumenter, herunder QuantStudio 3/5/6 Flex/7 Flex/12K Flex, StepOne , StepOnePlus , 7500, 7500 Hurtigt, ViiA 7 eller andre kompatible qPCR-instrumenter.
Det foretrukne operativsystem er Windows 7 eller 10.
For mere information, besøg thermofisher.com/proquantum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type ProQuantum Software v1.0
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, BioRad CFX96™ , QuantStudio™ , ViiA™ 7 System, StepOnePlus™ System, Roche LightCycler 480, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Bio-Rad CFX Connect™ , StepOne™ System, Bio-Rad CFX96 Touch™
Produktlinje ProQuantum
Mængde 1 licensnøgle
Indhold og opbevaring Indeholder 1 licensnøgle til 1 bruger
Software Software til dataanalyse