Få mere at vide
Invitrogen™ ProQuantum™ Immunoassays tilbehørssæt
Artikelnummer. 15960493
Skift visning
Mængde:
10 analyser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
15960493 10 analyser Hver
1 options
Artikelnummer. 15960493 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A36723
De ProQuantum Immunoassay-tilbehørssæt giver den almindelige forbrugsplast, der skal bruges med evt ProQuantum immunoassay-produkt, bekvemt samlet til førstegangsbrugere, der kan være usikre på, hvad der er behov for, eller lavvolumenbrugere, der ikke ønsker at købe disse plastik i løs vægt.
Tilstrækkelige materialer er tilvejebragt til at køre 10 assays med 96-brøndsplader. Sættet indeholder ikke følgende elementer: qPCR-plader, kolde blokke og pipettespidser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Immunoassays tilbehørssæt
Mængde 10 analyser
Produktlinje ProQuantum
Indhold og opbevaring
  • 1 96-brønds tallerkenstativ
  • 10 25 mL reagensbeholdere til pipettering med lav volumen
  • 20 selvklæbende tætninger
  • 10 optiske tætninger
  • 1 håndtætningsapplikatorværktøj
  • 10 1,5 ml mikrofugerør
  • 10 15 mL koniske rør