Få mere at vide
Propyzamide, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321586
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30321586 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30321586 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC16540000100MG
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propyzamide
CAS 23950-58-5
Analyt- eller komponentnavne Propyzamide
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C12 H11 Cl2 N O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzamide, 3,5-dichloro-N-(1,1-dimethyl-2-propyn-1-yl)-, Benzamide, 3,5-dichloro-N-(1,1-dimethyl-2-propynyl)- (8CI,9CI), 3,5-Dichloro-N-(1,1-dimethyl-2-propyn-1-yl)benzamide, 3,5-Dichloro-N-(1,1-dimethyl-2-propynyl)benzamide, 3,5-Dichloro-N-(1,1-dimethylpropynyl)benzamide, Kerb, Kerb 50W, N-(1,1-Dimethylpropynyl)-3,5-dichlorobenzamide, Pronamide, Propyzamide, RH 315
InChI formel InChI=1S/C12H11Cl2NO/c1-4-12(2,3)15-11(16)8-5-9(13)7-10(14)6-8/h1,5-7H,2-3H3,(H,15,16)
SMIL CC(C)(NC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1)C#C
IUPAC navn 3,5-dichloro-N-(2-methylbut-3-yn-2-yl)benzamide
Molekylvægt (g/mol) 256.13
Mængde 100 mg
Formel vægt 255.0218 g/mol