Få mere at vide
Propyrisulfuron, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propyrisulfuron |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18ClN7O5S/c1-4-5-9-6-7-10-18-13(17)14(24(10)22-9)30(26,27)23-16(25)21-15-19-11(28-2)8-12(20-15)29-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3,(H2,19,20,21,23,25) |
| Formel vægt | 455.0779 |