Få mere at vide
Propyrisulfuron 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316037
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316037 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30316037 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16537000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propyrisulfuron
CAS 570415-88-2
Analyt- eller komponentnavne Propyrisulfuron
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C16 H18 Cl N7 O5 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Chloro-N-[[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-6-propylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-sulfonamide, 1-[(2-Chloro-6-propylimidazo[1,2-b]pyridazin-3-yl)sulfonyl]-3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)urea, Propyrisulfuron, TH 547, Zeta-One
InChI formel InChI=1S/C16H18ClN7O5S/c1-4-5-9-6-7-10-18-13(17)14(24(10)22-9)30(26,27)23-16(25)21-15-19-11(28-2)8-12(20-15)29-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3,(H2,19,20,21,23,25)
SMIL CCCc1ccc2nc(Cl)c(n2n1)S(=O)(=O)NC(=O)Nc3nc(OC)cc(OC)n3
IUPAC navn 1-(2-chloro-6-propylimidazo[1,2-b]pyridazin-3-yl)sulfonyl-3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)urea
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 455.88
Mængde 1 ml
Formel vægt 455.0779 g/mol