Få mere at vide
Propyrisulfuron 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propyrisulfuron |
| CAS | 570415-88-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Propyrisulfuron |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C16 H18 Cl N7 O5 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Chloro-N-[[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-6-propylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-sulfonamide, 1-[(2-Chloro-6-propylimidazo[1,2-b]pyridazin-3-yl)sulfonyl]-3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)urea, Propyrisulfuron, TH 547, Zeta-One |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18ClN7O5S/c1-4-5-9-6-7-10-18-13(17)14(24(10)22-9)30(26,27)23-16(25)21-15-19-11(28-2)8-12(20-15)29-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3,(H2,19,20,21,23,25) |
| SMIL | CCCc1ccc2nc(Cl)c(n2n1)S(=O)(=O)NC(=O)Nc3nc(OC)cc(OC)n3 |
| Vis mere |