Få mere at vide
Propyphenazone, Mikromol
Beskrivelse
Propyphenazone, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propyphenazone |
| CAS | 479-92-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Propyphenazone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H18 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Propyphenazone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O/c1-10(2)13-11(3)15(4)16(14(13)17)12-8-6-5-7-9-12/h5-10H,1-4H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(C)C1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2 |
| Vis mere |