Få mere at vide
Propyphenazone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16419875
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
16419875 250 mg
1 options
Artikelnummer. 16419875 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYA0273
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Propyphenazone is a pyrazolone derivative with anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activity, Propyphenazone-based analogues as prodrugs and selective cyclooxygenase-2 inhibitors.
Propyphenazone is a pyrazolone derivative with anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activity, Propyphenazone-based analogues as prodrugs and selective cyclooxygenase-2 inhibitors.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propyphenazone
Fysisk form Solid
CAS 479-92-5
Farve White
Mængde 250 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H18N2O
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym 4-Isopropylantipyrine Isopropylphenazone
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 2.6 mg/mL (11.29 mM)
SMIL O=C1N(C2=CC=CC=C2)N(C)C(C)=C1C(C)C
Molekylvægt (g/mol) 230.31
Formel vægt 230.31
Procent renhed 99.94%