Få mere at vide
Propyphenazone-d3 (2-N-methyl-d3), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propyphenazone-d3 (2-N-methyl-d3) |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O/c1-10(2)13-11(3)15(4)16(14(13)17)12-8-6-5-7-9-12/h5-10H,1-4H3/i4D3 |
| Formel vægt | 233.16 |