Få mere at vide
Propyphenazone 1.0 mg/ml in Acetonitrile, LoGiCal
Artikelnummer. 30463216
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30463216 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463216 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0036.0011
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propyphenazone
CAS 479-92-5
Analyt- eller komponentnavne Propyphenazone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H18 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Propyphenazone
InChI formel InChI=1S/C14H18N2O/c1-10(2)13-11(3)15(4)16(14(13)17)12-8-6-5-7-9-12/h5-10H,1-4H3
Løsningstype Single Solution
SMIL CC(C)C1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2
IUPAC navn 1,5-dimethyl-2-phenyl-4-propan-2-ylpyrazol-3-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 230.31
Mængde 1 ml
Formel vægt 230.1419 g/mol