Få mere at vide
Propynol Ethoxylate (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propynol Ethoxylate |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O2/c1-2-4-7-5-3-6/h1,6H,3-5H2 |
| Formel vægt | 100.0524 |