missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Propyne, ca. 4% i N,N-dimethylformamid, ca. 1,0 mol/L, TRC

Artikelnummer. 30416461
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416461 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416461 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8359851ML
 Begrænset vare

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Propyne
CAS 74-99-7
Molekylær formel C3H4
Mængde 1 mL
Synonym Allylene, Methylacetylene, Propine
InChI formel InChI=1S/C3H4/c1-3-2/h1H,2H3
SMIL CC#C
IUPAC navn prop-1-yne
Molekylvægt (g/mol) 40.06
Formel vægt 40.0313
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 4 %
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.