missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Propyltrenbolone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propyltrenbolone |
| CAS | 856893-83-9 |
| Molekylær formel | C21 H28 O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (17β)-17-Hydroxy-17-propylestra-4,9,11-trien-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O2/c1-3-10-21(23)12-9-19-18-6-4-14-13-15(22)5-7-16(14)17(18)8-11-20(19,21)2/h8,11,13,18-19,23H,3-7,9-10,12H2,1-2H3/t18-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| SMIL | CCC[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12C |
| IUPAC navn | (8S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-13-methyl-17-propyl-1,2,6,7,8,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.446 |
| Formel vægt | 312.209 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?