missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Propylthiouracil, TRC

Artikelnummer. 30138557
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138557 10 g
30135568 50 g
17942995 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138557 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP83831010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 51-52-5
Molekylær formel C7 H10 N2 O S
Molekylvægt (g/mol) 170.23
Synonym Propylthiouracil, 4(1H)-Pyrimidinone, 2,3-dihydro-6-propyl-2-thioxo-, Uracil, 6-propyl-2-thio- (7CI,8CI), 2,3-Dihydro-6-propyl-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone, 2-Mercapto-4-hydroxy-6-n-propylpyrimidine, 2-Mercapto-4-hydroxy-6-propylpyrimidine, 2-Mercapto-6-propylpyrimidin-4-ol, 2-Thio-4-oxo-6-propyl-1,3-pyrimidine, 2-Thio-6-propyl-1,3-pyrimidin-4-one, 6-Propyl-2-thio-2,4(1H,3H)pyrimidinedione, 6-Propyl-2-thiouracil, 6-Propyl-2-thioxo-2,3-dihydro-1H-pyrimidin-4-one, 6-Propylthiouracil, 6-n-Propyl-2-thiouracil, 6-n-Propylthiouracil, NSC 6498, NSC 70461, PTU, PTU (thyreostatic), Procasil, Propacil, Propycil, Propyl-Thiorist, Propyl-Thyracil, Propylthiorit, Prothiucil, Prothiurone, Prothycil, Prothyran, Protiural, Thiuragyl, Thyreostat II
IUPAC navn 6-propyl-2-sulfanyliden-1H-pyrimidin-4-one
SMIL CCCC1=CC(=O)NC(=S)N1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Propyl-2-thiouracil
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
Formel vægt 170.0514
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.