Få mere at vide
Propylthiouracil, Mikromol™
Artikelnummer. 17961166
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17961166 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17961166 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3284.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Propylthiouracil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Propyl-2-thiouracil
CAS 51-52-5
Analyt- eller komponentnavne 6-Propyl-2-thiouracil
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H10 N2 O S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Propylthiouracil, 2,3-dihydro-6-propyl-2-thioxopyrimidin-4(1H)-one
InChI formel InChI=1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
SMIL CCCC1=CC(=O)NC(=S)N1
IUPAC navn 6-propyl-2-sulfanyliden-1H-pyrimidin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 170.23
Mængde 250 mg
Formel vægt 170,0514 g/mol