Få mere at vide
Propylthiouracil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492106
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16492106 500 mg
16488246 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16492106 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0346
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
MedChemExpress Propylthiouracil(6-Propyl-2-thiouracil) is a thyroperoxidase and 5'-deiodinase inhibitor.
Propylthiouracil(6-Propyl-2-thiouracil) is a thyroperoxidase and 5'-deiodinase inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propylthiouracil
Fysisk form Solid
CAS 51-52-5
Farve White
Mængde 500 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H10N2OS
Synonym 6-n-Propylthiouracil 6-Propyl-2-thiouracil PTU
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (587.44 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.94 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C=C(CCC)N1)NC1=S
Molekylvægt (g/mol) 170.23
Formel vægt 170.23
Procent renhed 99.2%