Få mere at vide
Propylthiouracil, LoGiCal
Artikelnummer. 30457714
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457714 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457714 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3284.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Propyl-2-thiouracil
CAS 51-52-5
Analyt- eller komponentnavne 6-Propyl-2-thiouracil
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H10 N2 O S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Propylthiouracil, 2,3-dihydro-6-propyl-2-thioxopyrimidin-4(1H)-one
InChI formel InChI=1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
Løsningstype Fedt
SMIL CCCC1=CC(=O)NC(=S)N1
IUPAC navn 6-propyl-2-sulfanyliden-1H-pyrimidin-4-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 170.23
Mængde 10 mg
Formel vægt 170,0514 g/mol