missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Propylthiouracil-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propylthiouracil-d5 |
| CAS | 1189423-94-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7H5D5N2OS |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2,3-Dihydro-6-(propyl-d5)-2-thioxo-4(1H)pyrimidinone, 6-(Propyl-d5)-2-thiouracil, 2-Mercapto-4-hydroxy-6-n-propyl-d5-pyrimidine, 2-Mercapto-6-(propyl-d5)-pyrimidin-4-ol, Procasil-d5, Propacil-d5, Propycil-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)/i1D3,2D2 |
| SMIL | CCCC1=CC(=O)NC(=S)N1 |
| IUPAC navn | 6-(2,2,3,3,3-pentadeuteriopropyl)-2-sulfanylidene-1H-pyrimidin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.26 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?