missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Propylparaben-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxybenzoic-2,3,5,6-D4 Acid Propyl Ester |
| CAS | 1219802-67-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 H12 O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4-Hydroxybenzoic acid-propyl ester D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3/i3D,4D,5D,6D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(C(=O)OCCC)c([2H])c([2H])c1O |
| IUPAC navn | propyl 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxybenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.2251 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?