Få mere at vide
Propyliodone, Mikromol™
Beskrivelse
Propyliodone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propyliodone |
| CAS | 587-61-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Propyliodone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H11 I2 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1(4H)-Pyridineacetic acid, 3,5-diiodo-4-oxo-, propyl ester, 3,5-Diiodo-4-oxo-1(4H)-pyridineacetic acid propyl ester, 3,5-Diiodo-4-pyridone-N-acetic acid propyl ester, A. G. 33-107, Bronchodiagnostin, Brosombra, Dionosil, Diostril, NSC 97103, Propiodone, Propyl (3,5-diiodo-4-oxo-1,4-dihydro-1-pyridyl)acetate, Propyl 3,5-diiodo-4-pyridone-N-acetate, Propyliodon, Propyliodone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11I2NO3/c1-2-3-16-9(14)6-13-4-7(11)10(15)8(12)5-13/h4-5H,2-3,6H2,1H3 |
| SMIL | CCCOC(=O)CN1C=C(I)C(=O)C(=C1)I |
| IUPAC navn | propyl 2-(3,5-diiodo-4-oxopyridin-1-yl)acetate |
| Vis mere |