Få mere at vide
Propyliodone, Mikromol™
Artikelnummer. 30049955
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30049955 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049955 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3199.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Propyliodone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propyliodone
CAS 587-61-1
Analyt- eller komponentnavne Propyliodone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H11 I2 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1(4H)-Pyridineacetic acid, 3,5-diiodo-4-oxo-, propyl ester, 3,5-Diiodo-4-oxo-1(4H)-pyridineacetic acid propyl ester, 3,5-Diiodo-4-pyridone-N-acetic acid propyl ester, A. G. 33-107, Bronchodiagnostin, Brosombra, Dionosil, Diostril, NSC 97103, Propiodone, Propyl (3,5-diiodo-4-oxo-1,4-dihydro-1-pyridyl)acetate, Propyl 3,5-diiodo-4-pyridone-N-acetate, Propyliodon, Propyliodone
InChI formel InChI=1S/C10H11I2NO3/c1-2-3-16-9(14)6-13-4-7(11)10(15)8(12)5-13/h4-5H,2-3,6H2,1H3
SMIL CCCOC(=O)CN1C=C(I)C(=O)C(=C1)I
IUPAC navn propyl 2-(3,5-diiodo-4-oxopyridin-1-yl)acetate
Molekylvægt (g/mol) 447.01
Mængde 50 mg
Formel vægt 446.8828 g/mol