missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Propyliodone, LoGiCal

Artikelnummer. 30458056
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30458056 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30458056 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3199.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Propyliodone
CAS 587-61-1
Analyt- eller komponentnavne Propyliodone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H11 I2 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1(4H)-Pyridineacetic acid, 3,5-diiodo-4-oxo-, propyl ester, 3,5-Diiodo-4-oxo-1(4H)-pyridineacetic acid propyl ester, 3,5-Diiodo-4-pyridone-N-acetic acid propyl ester, A. G. 33-107, Bronchodiagnostin, Brosombra, Dionosil, Diostril, NSC 97103, Propiodone, Propyl (3,5-diiodo-4-oxo-1,4-dihydro-1-pyridyl)acetate, Propyl 3,5-diiodo-4-pyridone-N-acetate, Propyliodon, Propyliodone
InChI formel InChI=1S/C10H11I2NO3/c1-2-3-16-9(14)6-13-4-7(11)10(15)8(12)5-13/h4-5H,2-3,6H2,1H3
Løsningstype Neat
SMIL CCCOC(=O)CN1C=C(I)C(=O)C(=C1)I
IUPAC navn propyl 2-(3,5-diiodo-4-oxopyridin-1-yl)acetate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 447.01
Mængde 10 mg
Formel vægt 446.8828 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.