Få mere at vide
Propylhexedrinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049231
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049231 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049231 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0664.00
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Propylhexedrinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propylhexedrine (hydrochloride)
CAS 1007-33-6
Analyt- eller komponentnavne Propylhexedrine (hydrochloride)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H21 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N,alpha-Dimethyl-cyclohexaneethanamine hydrochloride, N, alpha -dimethyl-cyclohexaneethylamine hydrochloride, (+/-)-Propylhexedrine hydrochloride, Benzedrex hydrochloride, Cyclohexyl(isopropyl)methylammonium chloride, Cyclohexylisopropylmethylamine hydrochloride, Eventin hydrochloride, NSC 170998, NSC 27110, Propylhexedrine hydrochloride, dl-Propylhexedrine hydrochloride, N, alpha -dimethyl-cyclohexaneethylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H21N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h9-11H,3-8H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CNC(C)CC1CCCCC1
IUPAC navn 1-cyclohexyl-N-methylpropan-2-amin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 191.74
Mængde 100 mg
Formel vægt 191,1441 g/mol