Få mere at vide
Propylhexedrinhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30458821
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458821 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458821 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0664.00
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propylhexedrine (hydrochloride)
CAS 1007-33-6
Analyt- eller komponentnavne Propylhexedrine (hydrochloride)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H21 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N,alpha-Dimethyl-cyclohexaneethanamine hydrochloride, N, alpha -dimethyl-cyclohexaneethylamine hydrochloride, (+/-)-Propylhexedrine hydrochloride, Benzedrex hydrochloride, Cyclohexyl(isopropyl)methylammonium chloride, Cyclohexylisopropylmethylamine hydrochloride, Eventin hydrochloride, NSC 170998, NSC 27110, Propylhexedrine hydrochloride, dl-Propylhexedrine hydrochloride, N, alpha -dimethyl-cyclohexaneethylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H21N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h9-11H,3-8H2,1-2H3;1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.CNC(C)CC1CCCCC1
IUPAC navn 1-cyclohexyl-N-methylpropan-2-amin; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 191.74
Mængde 10 mg
Formel vægt 191,1441 g/mol