Få mere at vide
Propylendifosfonsyre, 98+%
Artikelnummer. 11397238
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397238 0.5 g 0.5g
11387238 2 g 2g
11307248 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030277.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 4671-82-3 | C3H10O6P2 | 204,055 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4671-82-3
Molekylær formel C3H10O6P2
Molekylvægt (g/mol) 204.055
MDL nummer MFCD00050066
InChI nøgle DZQCAOQMXPROIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propylenediphosphonic acid, acmc-20ajta, propylene-bisphosphonic acid, propylenediphosphonicacid, propane-1,2-diylbis phosphonic acid, 1-phosphonopropan-2-yl phosphonic acid
PubChem CID 22023450
IUPAC navn 1-phosphonopropan-2-ylphosphonsyre
SMIL CC(CP(=O)(O)O)P(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propylenediphosphonic acid
Smeltepunkt 178 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 0.5 g
Formel vægt 204.06
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver