Få mere at vide
(±)-propylenoxid, TRC
Artikelnummer. 30418677
Skift visning
Mængde:
50 mL
Artikelnummer. Mængde
30418677 50 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30418677 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP83524150ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propylene oxide
CAS 75-56-9
Molekylær formel C3 H6 O
Mængde 50 mL
Synonym Propylene Oxide, Oxirane','2-methyl-, Oxirane','methyl- (9CI), Oxypropylene (6CI), Propane','1,2-epoxy- (7CI), Propylene oxide (8CI), 2-Methyloxirane, (±)-1,2-Epoxypropane, (±)-2-Methyloxirane, (±)-Epoxypropane, (±)-Methyloxirane, (±)-Propylene oxide, 1,2-Epoxypropane, 1,2-Propylene oxide, 2,3-Epoxypropane, AD 6, AD 6 (suspending agent), Chemogas NV, DL-1,2-Epoxypropane, Epihydrin, Epoxypropane, Methyloxacyclopropane, Methyloxirane, Propene oxide, Propozone, Propylene epoxide, dl-Propylene oxide, rac-Propylene oxide
InChI formel InChI=1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
SMIL CC1CO1
IUPAC navn 2-methyloxiran
Molekylvægt (g/mol) 58.08
Formel vægt 58.0419