Få mere at vide
(±)-Propylenoxid, >99%
Artikelnummer. 11387348
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
3 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
3 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387348 1 L 1 L
11367348 100 mL 100ml
11377348 3 x 1 L 3 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11387348 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030765.K2
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 75-56-9 | C3H6O | 58,08 g/mol
Propylenoxid bruges som en forløber i fremstillingen af polyetherpolyoler, som bruges til fremstilling af polyurethanplast, polypropylenglycoler, propylenglycolethere og propylencarbonat. Det er involveret i forberedelsen af biologiske prøver til elektronmikroskopi. Det spiller en afgørende rolle i fjernelse af resterende ethanol, der tidligere blev brugt til dehydrering. Yderligere bruges det i termobariske våben og mikrobiel desinfektion. Det bruges også som opløsningsmidler og til fremstilling af overfladeaktive stoffer, smøremidler og i oliedemulgatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-56-9
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00005126
InChI nøgle GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYNA-N
Synonym propylene oxide, 1,2-epoxypropane, methyloxirane, epoxypropane, propyleneoxide, propene oxide, oxirane, methyl, 1,2-propylene oxide, propylene epoxide, 2,3-epoxypropane
PubChem CID 6378
ChEBI CHEBI:38685
IUPAC navn 2-methyloxiran
SMIL CC1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-Propylene oxide
Smeltepunkt -112°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.83 g/mL
Kogepunkt 34°C to 35°C
Flammepunkt -37°C (-35°F)
Analyseprocentområde >99%
Lugt Ether-like
Brydningsindeks 1.366
Mængde 1 L
FN nummer UN1280
Beilstein 79763
Merck Index 14,7856
Opløselighedsinformation Miscible with water,acetone,benzene,carbon tetrachloride,methanol and ether.
Formel vægt 58.08
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske