Få mere at vide
(±)-Propylene oxide, >99%
Artikelnummer. 11377348
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
3 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
3 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377348 3 x 1 L 3 L
11367348 100 mL 100ml
11387348 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11377348 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030765.L7
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 75-56-9 | C3H6O | 58.08 g/mol
Propylenoxid bruges som en forløber i fremstillingen af polyetherpolyoler, som bruges til fremstilling af polyurethanplast, polypropylenglycoler, propylenglycolethere og propylencarbonat. Det er involveret i forberedelsen af biologiske prøver til elektronmikroskopi. Det spiller en afgørende rolle i fjernelse af resterende ethanol, der tidligere blev brugt til dehydrering. Yderligere bruges det i termobariske våben og mikrobiel desinfektion. Det bruges også som opløsningsmidler og til fremstilling af overfladeaktive stoffer, smøremidler og i oliedemulgatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-56-9
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00005126
InChI nøgle GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYNA-N
Synonym propylene oxide, 1,2-epoxypropane, methyloxirane, epoxypropane, propyleneoxide, propene oxide, oxirane, methyl, 1,2-propylene oxide, propylene epoxide, 2,3-epoxypropane
PubChem CID 6378
ChEBI CHEBI:38685
IUPAC navn 2-methyloxiran
SMIL CC1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-Propylene oxide
Smeltepunkt -112°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.83 g/mL
Kogepunkt 34°C to 35°C
Flammepunkt -37°C (-35°F)
Analyseprocentområde >99%
Lugt Ether-like
Brydningsindeks 1.366
Mængde 3 x 1 L
FN nummer UN1280
Beilstein 79763
Merck Index 14,7856
Opløselighedsinformation Miscible with water,acetone,benzene,carbon tetrachloride,methanol and ether.
Formel vægt 58.08
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-Propylene oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Propylene oxide