Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Propylene oxide |
| Navn note | Extra Pure |
| Smeltepunkt | -112,0 °C |
| Tæthed | 0.8300g/mL |
| Kogepunkt | 34,0 °C |
| Flammepunkt | −37 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99,4% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1,3650 til 1,3670 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- (+/-)-Propylene oxide
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P264-Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter brug.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .