Få mere at vide
(±)-Propylenoxid, 99,5%, ekstra rent, AcroSeal™
Artikelnummer. 10084287 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10084287 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
10572138 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10084287 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 430868000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 75-56-9 | C3H6O | 58,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-56-9
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00005126
InChI nøgle GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYNA-N
Synonym propylene oxide, 1,2-epoxypropane, methyloxirane, epoxypropane, propyleneoxide, propene oxide, oxirane, methyl, 1,2-propylene oxide, propylene epoxide, 2,3-epoxypropane
PubChem CID 6378
ChEBI CHEBI:38685
IUPAC navn 2-methyloxiran
SMIL CC1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-Propylene oxide
Navn note Extra Pure
CAS min % 99.4
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -112,0 °C
Tæthed 0.8300g/mL
Kogepunkt 34,0 °C
Flammepunkt −37 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99,4% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Brydningsindeks 1,3650 til 1,3670
Mængde 800 mL
Merck Index 15,7969
Specifik vægtfylde 0.83
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 40g/100mL (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med alkohol og æter
Viskositet 0,32 mPa (20 °C)
Formel vægt 58.08
Procent renhed 99.5%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Væske