Få mere at vide
Propylenglycol, USP - FCC, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15598604 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
19 L
Emballage:
Poly spand
Pakningsstørrelse:
19 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15598604 19 L Poly spand 19 L
1 options
Artikelnummer. 15598604 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 940207
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 57-55-6
Molekylær formel C3H8O2
Molekylvægt (g/mol) 76.095
InChI nøgle DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC navn propan-1,2-diol
SMIL CC(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propylene Glycol
Mængde 19 L
Formel vægt 76.1
Flammepunkt 99,00 °C
Grad FCC/USP
Emballage Poly spand
Specifik vægtfylde 1L = 1.04kg