Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Propylene Glycol |
| Mængde | 500 mL |
| Formel vægt | 76.1 |
| Flammepunkt | 99.00°C |
| Grad | FCC/USP |
| Emballage | Smal mund af ravfarvet glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.04kg |