Få mere at vide
Propylenglykol (Propan-1,2-diol), Mikromol™
Artikelnummer. 17948184
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17948184 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17948184 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1481.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Propylenglykol (Propan-1,2-diol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Propanediol
CAS 57-55-6
Analyt- eller komponentnavne 1,2-Propanediol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C3 H8 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Propylene glycol, (RS)-propane-1,2-diol, Glycerol Imp. C (EP), GR 43314X, Glycerol Impurity C
InChI formel InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
SMIL CC(O)CO
IUPAC navn propan-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 76.09
Mængde 250 mg
Formel vægt 76,0524 g/mol